Wichtige Dokumente
259047
4-Acetoxy-indol
99%
Synonym(e):
4-Indolylacetat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
100-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CC(=O)Oc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-4-2-3-9-8(10)5-6-11-9/h2-6,11H,1H3
InChIKey
ZXDMUHFTJWEDEF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Inhibitors of HIV-1 attachment
- Prostanoid EP3 receptor antagonist, as a novel antiplatelet agent
- Indolyl-nitroalkanes via N-bromosuccinimide catalyzed synthesis
- Psilocybin as a medicinal agent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)