Merck
258970
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluornitrobenzol
99%
Synonym(e):
5-Nitro-1,20,4-trifluorbenzol
About This Item
Lineare Formel:
F3C6H2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4943 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−11 °C (lit.)
Dichte
1.544 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H
InChIKey
ROJNMGYMBLNTPK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4,5-Trifluoronitrobenzene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)