Fortfahren mit
409502
1,3-Bis(1-isocyanat-1-methylethyl)benzol
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate, 97%
Synonym(e):
α,α,α′,α′-Tetramethyl-1,3-xylylendiisocyanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2NCO]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-474-4
MDL number:
assay
97%
form
liquid
impurities
<1.0% 2-(3-(prop-1-en-2-yl)phenyl)prop-2-yl isocyanate
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
106 °C/0.9 mmHg (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(N=C=O)c1cccc(c1)C(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-13(2,15-9-17)11-6-5-7-12(8-11)14(3,4)16-10-18/h5-8H,1-4H3
InChI key
AZYRZNIYJDKRHO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
334.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
168 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2778-42-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)