Merck
255084
Sigma-Aldrich
Sarcosin-ethylester -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
Ethylsarkosinat -hydrochlorid
Größe auswählen
10 G
€ 56,80
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 56,80
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHCH2COOC2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.61
Beilstein:
3911182
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
127-128 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].CCOC(=O)CNC
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4-6-2;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChIKey
NIDZUMSLERGAON-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Joan Carles Nadal et al.
Journal of chromatography. A, 1626, 461348-461348 (2020-08-17)
Solid-phase extraction (SPE) is a widely-used and very well-established sample preparation technique for liquid samples. An area of on-going focus for innovation in this field concerns the development of new and improved SPE sorbents that can enhance the sensitivity and/or