Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
mp
137-141 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine, ester
SMILES string
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
InChI key
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 99% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 137-141 °C (dec.) (lit.) | mp 127-128 °C (lit.) | mp 141-143 °C (lit.) | mp 162-164 °C (lit.) |
| functional group ester, amine | functional group - | functional group - | functional group amine, Boc |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?