Merck
254525
Sigma-Aldrich
Propionsäure-tert.-butylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
Beilstein:
1747857
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
118-118.5 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChIKey
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Stereochemistry of kinetic Michael addition of the Z and E lithium enolates of tert-butyl propionate has been investigated[1].
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
Heathcock CH and Oare DA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)