Wichtige Dokumente
E29141
2-Ethylhexansäure
99%
Synonym(e):
2-Ethyl-capronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.98 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 115 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
699 °F
Expl.-Gr.
1.04 %, 135 °F
8.64 %, 188 °F
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- As a reactant in esterification [1], decarboxylative alkynylation [2], and preparation of alkyl coumarins via decarboxylative coupling reactions.[3]
- In the organocatalytic medium for the preparation of various 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones/thiones by Biginelli reaction.[4][5]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
237.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
114 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?