Wichtige Dokumente
250287
1,10-Diiod-decan
95%
Synonym(e):
Decamethylendiiodid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
bp
197-200 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
ICCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H20I2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-10H2
InChIKey
CKJCTZAIDVFHCX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?