Merck
M3205
2-Mercaptobenzimidazol
98%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-thion, 2-Benzimidazolthiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-502-6
Beilstein/REAXYS Number:
119867
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
300-304 °C (lit.)
SMILES string
S=C1Nc2ccccc2N1
InChI
1S/C7H6N2S/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI key
YHMYGUUIMTVXNW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Mercaptobenzimidazole is a good corrosion inhibitor as it reduces the corrosion rate of metals.
Application
2-Mercaptobenzimidazole can be used:
  • To prepare 2-benzimidazolylthioacetophenones by reacting with aromatic ketones, which is a key intermediate for the synthesis of thiazolo[3,2-a]benzimidazoles.
  • To synthesize S-arylated 2-mercapto-benzimidazoles via S-arylation with substituted aryl iodides using CuI and 1,10-phenanthroline.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)