Merck
251984
Sigma-Aldrich
1-Iod-octadecan
95%
Synonym(e):
Octadecyliodid
Größe auswählen
25 G
€ 115,00
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 115,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)17I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.39
Beilstein:
1755880
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 115,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
194-197 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-35 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
iodo
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C18H37I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChIKey
ZNJOCVLVYVOUGB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Controlled assembly of copper phthalocyanine with 1-iodooctadecane.
Lei S, et al.
Chinese Science Bulletin, 48(15), 1519-1524 (2003)
Selective adsorption of copper phthalocyanine atop functionalized organic monolayers.
Lei S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(1), 224-227 (2004)