Merck
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumperrhenat
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChIKey
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol[1] and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins.[2] Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.[3][4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)