Merck
247502
Sigma-Aldrich
Cumolhydroperoxid
technical grade, 80%
Synonym(e):
α,α-Dimethylbenzyl-hydroperoxid
Größe auswählen
5 G
€ 19,10
100 G
€ 37,90
500 G
€ 87,60
1 KG
€ 103,00
€ 19,10
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 19,10
100 G
€ 37,90
500 G
€ 87,60
1 KG
€ 103,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)2OOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
Beilstein:
1908117
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 19,10
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.4 (vs air)
Dampfdruck
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Assay
80%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.5210
bp
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroperoxide
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
329541M76338.20502
Dicumylperoxid 98%
329541
Dicumylperoxid
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
15-25°C
Anwendung
Epoxidierungsreagenz für Allylalkohole[1] und Fettsäureester[2] als Initiator einer Radikalpolymerisation.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
D Xia et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 26(2), 115-124 (1993-01-01)
We used a cell free system Bouché et al.: J. Cell Biol. 107:587-596, 1988] to study the incorporation of actin into myofibrils. We used alpha-skeletal muscle actin and actins with substitutions of either His73 [Solomon and Rubenstein: J. Biol.Chem. 262:11382
Maren C Podszun et al.
Redox biology, 37, 101710-101710 (2020-09-14)
Oxidative stress (OS) in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) promotes liver injury and inflammation. Treatment with vitamin E (α-tocopherol, αT), a lipid-soluble antioxidant, improves liver injury but also decreases steatosis, thought to be upstream of OS, through an unknown mechanism.
Gulfam Ahmad et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-22)
Activated neutrophils release myeloperoxidase that produces the potent oxidant hypochlorous acid (HOCl). Exposure of the oxygen transport protein horse heart myoglobin (hhMb) to HOCl inhibits Iron III (Fe(III))-heme reduction by cytochrome b5 to oxygen-binding Iron II (Fe(II))Mb. Pathological concentrations of
Chao Wang et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1700840-e1700840 (2018-02-01)
This study aims to investigate the role of the epigenetic regulator SET domain-containing lysine methyltransferase 7 (Setd7) in regulating the antioxidant Nrf2 pathway in prostate cancer (PCa) cells and examines the effects of two phytochemicals, phenethyl isothiocyanate (PEITC) and ursolic
Takaya Nakazawa et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 169, 69-76 (2016-03-10)
24(S)-Hydroxycholesterol (24S-OHC) has diverse physiological and pathological functions. In particular, cytotoxic effects of 24S-OHC in neuronal cells are important in development of neurodegenerative diseases. 24S-OHC induces necroptosis-like cell death in SH-SY5Y cells expressing little caspase-8. In the present study, 24S-OHC
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf