Fortfahren mit
P30802
2-Phenyl-2-Propanol
97%
Synonym(e):
α,α-Dimethylbenzylalkohol, Dimethyl-phenyl-carbinol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(OH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-539-5
Beilstein/REAXYS Number:
1905012
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 52,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
refractive index
n20/D 1.5196 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
CC(C)(O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-9(2,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
BDCFWIDZNLCTMF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)