Quality Segment
form
liquid
potency
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
bp
116 °C/20 hPa
mp
<-30 °C
transition temp
flash point 57 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
134.6 °F
flash_point_c
57 °C
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-82-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?