112283
Ethylisovalerat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
bp
131-133 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−99 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-9-7(8)5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup