Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
1-Pentanol, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C), 1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
expl. lim.
10 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.075 meq/g acids and esters, ≤0.1% carbonyl (as HCHO), ≤0.5% water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤30
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubility
water: soluble 22.8 g/L at 25 °C
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Pentanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-41-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?