Merck
243078
Sigma-Aldrich
Xylolsulfonsäure Natriumsalz
Synonym(e):
Dimethylbenzolsulfonsäure Natriumsalz, Natriumxylolsulfonat
Größe auswählen
100 G
€ 71,00
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 71,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.22
€ 71,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
<9.0% sodium sulfate
SMILES String
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChIKey
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute