Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
EC Number:
215-090-9
Assay:
≥90% (T)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
grade
technical
assay
≥90% (T)
form
powder
SMILES string
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (T) | assay - | assay ≥90% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form powder | form flakes |
| grade technical | grade - | grade technical | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylolsulfonsäure Natriumsalz
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?