Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 812,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cr(CO)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.06
UNSPSC Code:
12161603
EC Index Number:
235-852-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.35 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
mp
149-150 °C
density
1.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr].[O+]#[C-].[O+]#[C-].[O+]#[C-].[O+]#[C-].[O+]#[C-].[O+]#[C-]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChI key
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Stabile Salze von Chrom-Hexacarbonyl-Kationen: Die Forschung zu Stabilität und Eigenschaften von Chromhexacarbonyl-Kationen erweitert das Verständnis seiner Rolle in der Koordinationschemie und kann möglicherweise Anwendungen in der Katalyse und Materialwissenschaft beeinflussen (Hommel, Breher, Krossing).
- Synthese und biologische Beurteilung: Der Einsatz von Chrom-Hexacarbonyl bei der Synthese von metallorganischen Komplexen mit biologischer Aktivität, wie z. B. Anti-Krebs-Eigenschaften, weist auf seinen Nutzen in der medizinischen Chemie hin (Ha et al., 2023).
- Katalysator für Brennstoffzellen: Der Einsatz bei der Synthese von effizienten Nanodraht-Kathodenkatalysatoren für Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen demonstriert seine Anwendung in umweltfreundlichen Energietechnologien (Liu et al., 2020).
- Funktionalisierung von 2D-Materialien: Der Einsatz für die photochemische Funktionalisierung von grauem Arsen ermöglicht Anwendungen in elektronischen und photonischen Geräten, die für die Forschung in der Materialwissenschaft relevant sind (Sturala et al., 2019).
- Studien zur dissoziativen Elektronenanlagerung: Untersuchung hinsichtlich seiner Wechselwirkungen mit energiearmen Elektronen, die in Feldern wie fokussierte Elektronenstrahl-induzierte Abscheidung (FEBID) relevant sind und sich auf Nanofertigungstechnologien auswirken (Kopyra et al., 2017).
Analysis Note
Gehalt (ex Cr): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chrom(0)-hexacarbonyl
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?