Wichtige Dokumente
240168
Isobuttersäure
≥99%
Synonym(e):
2-Methyl-propionsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
635770
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
824 °F
Expl.-Gr.
10 %
Brechungsindex
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−47 °C (lit.)
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChIKey
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?