Merck
317505
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerin
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Synonym(e):
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - RH0764500
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
clear colorless
solubility
chloroform: soluble, ethyl acetate: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI key
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
General description
Zellpermeabler Aktivator von Proteinkinase C (PKC). Weist eine geringere Affinität für PKCα; als andere Isozyme auf. Ahmt die Wirkung von tumorfördernden Phorbol-Diestern auf die Mitogenese und die Epidermalwachstumsfaktor-Bindung und -Aktivität in intakten Zellen nach.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Proteinkinase C
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Analysis Note
Einzelpunkt mittels TLC
Other Notes
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c