Wichtige Dokumente
236373
Dibenzofuran
98%
Synonym(e):
Diphenylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
154-155 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Löslichkeit
acetic acid: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES String
c1ccc2c(c1)oc3ccccc23
InChI
1S/C12H8O/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChIKey
TXCDCPKCNAJMEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?