Merck
235768
Sigma-Aldrich
Trimethoxy(vinyl)silan
98%
Synonym(e):
(Trimethoxysilyl)ethylen, Ethenyltrimethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan
Größe auswählen
100 ML
€ 79,80
500 ML
€ 204,00
€ 79,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 79,80
500 ML
€ 204,00
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHSi(OCH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.23
Beilstein:
1099136
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 79,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Vinyltrimethoxysilan (VTMS) ist eine Silankupplungsmittel mit Silizium- und Hydroxygruppen, die zum Verbessern der Benetzbarkeit und der superhydrophoben Eigenschaften verschiedener Verbundstoffe eingesetzt werden kann.[1][2]
Anwendung
VTMS kann verwendet werden, um verschiedenen Materialien wie TiO2, Talk, Kaolin, Magnesiumoxidnanoteilchen, Ammoniumphosphat und PEDOT Superhydrophilie zu verleihen. Es modifiziert die Oberfläche durch die Verkappung des Materials und erzeugt eine Schutzschicht, die wasserabweisend ist und in bedeutenden Beschichtungsindustrien eingesetzt werden kann.[1][2][3][4][5][6]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterization of PEDOT: P (SS-co-VTMS) with hydrophobic properties and excellent thermal stability.
Cho W, et al.
Polymer, 8(5), 189-189 (2016)
Mariana E Ghica et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-07)
The present work describes for the first time the preparation of silica-based aerogel composites containing tetraethoxysilane (TEOS) and vinyltrimethoxysilane (VTMS) reinforced with Kevlar® pulp. The developed system was extensively investigated, regarding its physical, morphological, thermal and mechanical features. The obtained
Nadir Hussain et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
Plastic bottles are generally recycled by remolding them into numerous products. In this study, waste from plastic bottles was used to fabricate recycled polyethylene terephthalate (r-PET) nanofibers via the electrospinning technique, and high-performance conductive polyethylene terephthalate nanofibers (r-PET nanofibers) were
Surface modification of ammonium polyphosphate with vinyltrimethoxysilane: Preparation, characterization, and its flame retardancy in polypropylene.
Qin Z, et al.
Polymer Degradation and Stability, 119, 139-150 (2015)
Preparation of morphology-controlled fluoroalkyl end-capped vinyltrimethoxysilane oligomeric silica/magnesium oxide nanocomposite particles: development of magnesium oxide nanocomposite particles possessing a water-resistance ability.
Oikawa Y, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 7(25), 1-13 (2018)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf