Fortfahren mit
95115
Tris-(trimethylsiloxy)-vinylsilan
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Vinyl-tris-(trimethylsiloxy)-silan, [Tris-(trimethylsiloxy)-silyl]-ethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)3SiO]3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.70
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-342-2
Beilstein/REAXYS Number:
1795324
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.395
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)C=C
InChI
1S/C11H30O3Si4/c1-11-18(12-15(2,3)4,13-16(5,6)7)14-17(8,9)10/h11H,1H2,2-10H3
InChI key
CHEFFAKKAFRMHG-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
415014370886175587
description
≥97.0% (GC)
description
97%
description
97%
description
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
86.5-87.5 °C/15 mmHg (lit.)
bp
74 °C (lit.)
bp
142 °C (lit.)
bp
136.2 °C/5.5 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.395
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
refractive index
n20/D 1.43 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)