Wichtige Dokumente
234494
1-Eicosanol
98%
Synonym(e):
Arachinalkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble 0.001 g/L at 23 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChIKey
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
381.2 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
194 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)