Merck
44861
1-Eicosanol
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
Arachinalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)19OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-119-4
Beilstein/REAXYS Number:
1705104
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
7.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
mp
62-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Eicosanol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
381.2 °F - open cup
flash_point_c
194 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)