Merck
233730
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-bromid Hydrat
98%
Größe auswählen
25 G
€ 49,00
€ 49,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 49,00
About This Item
Lineare Formel:
NiBr2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.50 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 49,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Zusammensetzung
Degree of hydration, 1-2
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
SMILES String
O.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
LQJMXNQEJAVYNB-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.