Wichtige Dokumente
23300
2-Chloranilin
≥99.5% (GC)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.589
bp
208-210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0-3 °C
Löslichkeit
water: soluble 5.13 g/L at 20 °C
Dichte
1.213 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChIKey
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?