Wichtige Dokumente
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
About This Item
Lineare Formel:
2-(Cl)C6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
202-426-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.5 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-3 °C
Übergangstemp.
flash point 105 °C
Löslichkeit
insoluble 5.13 g/L
Dichte
1.21 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChIKey
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible substances, toxic