Merck
229830
Sigma-Aldrich
Rubidiumsulfat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Sulfuric acid, dirubidium salt
About This Item
Lineare Formel:
Rb2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤200 ppm Trace metallic impurities
Dichte
3.613 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Rb+].[Rb+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Rb/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GANPIEKBSASAOC-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)