Wichtige Dokumente
701874
1,3-Bis(N-Carbazolyl)benzol
97%
Synonym(e):
1,3-Di-(9H-carbazol-9-yl)-benzol, 9,9′-(1,3-Phenylen)-bis-9H-carbazol, N,N′-Dicarbazolyl-3,5-benzol, mCP
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
173-178 °C
λmax
292, 338 nm
Fluoreszenz
λem 345, 360 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO 6.1 eV
LUMO 2.4 eV
Leistung von OLED-Bauelementen
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIr6 (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 28718 Cd/m2
- Max. EQE: 19.8 %
- Turn-On Voltage: 3 V
ITO/NPD/mCP/BCPO:FIrpic (8%)/TAZ/LiF/Al
- Color: blue
- Max. Luminance: 35677 Cd/m2
- Max. EQE: 23.5 %
- Turn-On Voltage: 2.8 V
SMILES String
c1cc(cc(c1)-n2c3ccccc3c4ccccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57
InChI
1S/C30H20N2/c1-5-16-27-23(12-1)24-13-2-6-17-28(24)31(27)21-10-9-11-22(20-21)32-29-18-7-3-14-25(29)26-15-4-8-19-30(26)32/h1-20H
InChIKey
MZYDBGLUVPLRKR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Organic Semiconductor Laser Materials
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study