Merck
229180
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl-L-tartrat
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure-diisopropylester
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
Beilstein:
1727863
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
eCl@ss:
39021705
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]24/D +17°, neat
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
152 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
XEBCWEDRGPSHQH-HTQZYQBOSA-N
Anwendung
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols[1][2][3] and α-furfuryl amides[4] by enantioselective epoxidation.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)