Fortfahren mit
C86006
Crotylalkohol (cis+trans)
96%
Synonym(e):
2-Buten-1-ol (cis+trans)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
€ 117,75
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
€ 125,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-086-7
Beilstein/REAXYS Number:
1361395
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
€ 117,75
Listenpreis€ 157,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C=C\CO
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2-3,5H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
WCASXYBKJHWFMY-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotyl alcohol can be used as a starting material in the synthesis of antitumor agents such as 14-azacamptothecin and 10, 11-methylenedioxy-14-azacamptothecin. It can also be used as a precursor in the total synthesis of discodermolide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P50803453021376310
description
96%
description
99%
description
≥98.5%
description
96%
assay
96%
assay
99%
assay
≥98.5%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)