Merck
226858
Sigma-Aldrich
Silber(I)-fluorid
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Argentous fluoride, Silver monofluoride
Größe auswählen
1 G
€ 42,60
5 G
€ 123,00
25 G
€ 455,00
€ 42,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 42,60
5 G
€ 123,00
25 G
€ 455,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.87
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 42,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Dichte
5.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ag]
InChI
1S/Ag.FH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
REYHXKZHIMGNSE-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Preparation of bromoacetylenes from bulky, trialkylsilylacetylenes.[1] Also used in a palladium-catalyzed cross coupling of acetanilides with trialkoxysilanes.[2]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 62, 4081-4081 (2006)
Ortho arylation of acetanilides via Pd(II)-catalyzed C-H functionalization.
Shangdong Yang et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(19), 6066-6067 (2007-04-26)
Artikel
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.