Wichtige Dokumente
288985
2-Thiophencarbonsäurechlorid
97%
Synonym(e):
α-Thenoylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.590 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
Dichte
1.371 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H
InChIKey
QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?