200921
Silber(II)-fluorid
≥98%
Synonym(e):
Silberdifluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
690 °C (lit.)
Dichte
4.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
F[Ag]F
InChI
1S/Ag.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
KWVVTSALYXIJSS-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.