Fortfahren mit
103136
Pentafluoriodbenzol
99%
Synonym(e):
2,3,4,5,6-Pentafluoroiodobenzene, Pentafluoroiodobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 135,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6F5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-565-2
MDL number:
Assay:
99%
€ 35,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
density
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, iodo
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(I)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5I/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI key
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
General description
Iodopentafluorobenzene forms supramolecular complexes with aromatic electron donors by forming halogen bonds to form discrete heterodimeric aggregates.
Application
  • Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution.
  • It was used as solvent in a study to determine singlet oxgen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery.
  • It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101052485764103764
description
99%
description
99%
description
98 atom % D
description
99%
assay
99%
assay
99%
assay
99% (CP)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
density
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.144 g/mL at 25 °C
density
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
161 °C (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
functional group
fluoro
functional group
bromo, fluoro
functional group
-
functional group
chloro, fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)