Merck
221139
Sigma-Aldrich
3-Amino-6-(chlormethyl)-2-pyrazincarbonitril-4-oxid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClN4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.58
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
144-146 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL, clear, brown
SMILES String
Nc1c(nc(CCl)c[n+]1[O-])C#N
InChI
1S/C6H5ClN4O/c7-1-4-3-11(12)6(9)5(2-8)10-4/h3H,1,9H2
InChIKey
MOTPZQHCPMUIMZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Amino-6-(chloromethyl)-2-pyrazinecarbonitrile 4-oxide may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)