Merck
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat
98%
Größe auswählen
5 G
€ 43,00
€ 43,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 43,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)4N(F) · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.20
Beilstein:
3916184
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 43,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
InChIKey
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)