Merck
215562
Sigma-Aldrich
2-Brom-2-buten, Mischung aus cis und trans
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(Br)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.00
Beilstein:
1733329
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
82-90 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
alkyl halide
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C(/C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Anwendung
2-Bromo-2-butene was used in the synthesis of substituted catechol derivatives[1] and mono-annelated benzenes[2].
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel synthesis and structures of tris-annelated benzene donors for the electron-density elucidation of the classical Mills-Nixon effect.
Rathore R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(24), 6012-6018 (1998)
A new process for the regiocontrolled synthesis of substituted catechols and other 1, 2-dioxygenated aromatics: conjugate addition of vinyl-, aryl-, and heteroarylcopper reagents to cyclobutenediones followed by thermal rearrangement.
Gurski A and Liebskind LS.
Journal of the American Chemical Society, 115(14), 6101-6108 (1993)