Fortfahren mit
368679
cis-1-Brom-1-propen
97%
Synonym(e):
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 373,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH=CHBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.98
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 96,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
InChI key
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
General description
cis-1-Bromo-1-propene is an aliphatic olefin. Oxidation of cis-1-bromo-1-propene by toluene dioxygenase has been reported.
Application
cis-1-Bromo-1-propene is used in the preparation of (Z)-1-lithio-1-propeneusing lithium powder.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09207361437T14206
description
97%
description
analytical standard
description
98%
description
96%
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.691 g/mL at 25 °C (lit.), 0.694 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.4545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.), n20/D 1.437 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
bp
58 °C (lit.)
bp
44 °C (lit.)
bp
108-109 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-29.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)