Wichtige Dokumente
214019
2-Methyl-1-pentanol
99%
Synonym(e):
(±)-2-Methyl-1-pentanol, 2-Methylpentanol-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Expl.-Gr.
9.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
Dichte
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCC(C)CO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-6(2)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
PFNHSEQQEPMLNI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?