Fortfahren mit
464465
2-Butyl-1-octanol
95%
Synonym(e):
2-Butyloctanol, 2-Butyloctyl alcohol, 5-(Hydroxymethyl)undecane, Butyloctanol, Guerbet dodecanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH[(CH2)3CH3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-470-0
MDL number:
Assay:
95%
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
bp
145-149 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCC(CO)CCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h12-13H,3-11H2,1-2H3
InChI key
XMVBHZBLHNOQON-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butyl-1-octanol (BuOA) is a long-chain glass forming monohydroxy alcohol.
Application
2-Butyl-1-octanol (BuOA) has been used to synthesize:
  • 2-butyl-1-octyl-methacrylate (BOMA)
  • 3,5,5-trimethyl-1-hexyl methacrylate (TMHMA)
  • hydrophobic polyesters in miniemulsion in the presence of large amounts of water
It has also been used as an extraction solvent in extractive fed-batch experiments.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
183105240486538051
description
95%
description
97%
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
≥99.6%
assay
95%
assay
97%
assay
≥99%
assay
≥99.6%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
145-149 °C (lit.)
bp
143 °C (lit.)
bp
102 °C (lit.)
bp
183-186 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - Non-equilibrium method
Flammpunkt (°C)
122 °C - Non-equilibrium method
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)