Wichtige Dokumente
111120
2-Methyl-2-pentanol
99%
Synonym(e):
Dimethyl-propylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−109-−107 °C (lit.)
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-4-5-6(2,3)7/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
86.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
30 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?