Merck
213403
Sigma-Aldrich
N-Selectrid® -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
Natrium-tri-sec.-butylborhydrid -Lösung
Größe auswählen
100 ML
€ 134,00
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 134,00
About This Item
Lineare Formel:
NaB[CH(CH3)C2H5]3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 134,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.Na/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
JUFGMKFPFVIKOY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Reducing agent
Reactant for:
  • Conjugate hydride reduction-initiated tandem cyclization reactions
  • Sereoselective nucleophilic addition reactions
Rechtliche Hinweise
Selectride is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)