Wichtige Dokumente
220760
K-Selectrid® -Lösung
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Synonym(e):
Kalium-tri-sec.-butylborhydrid -Lösung
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Dichte
0.913 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
InChIKey
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Reducing reagent
Reactant for:
- Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
- Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
- Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?