Wichtige Dokumente
210153
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion
97%
Synonym(e):
Methylmalonsäure-cycl.-isopropylidenester, 2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxan-4,6-dion, Methylmeldrumsäure, cycl.-Isopropyliden-methylmalonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-114 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketal
SMILES String
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
InChIKey
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)