Merck
20835-U
Hamilton® Spritze, Serie 800, eingeklebte Nadel
85N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26s ga (bevel tip)
Beschreibung
Microliter
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 84850
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
5 μL
Allgemeine Beschreibung
Gleiche Präzisionsdaten wie Serie 700, aber mit besonders langem Metallhandgriff. Dadurch noch weniger Wärmeeintrag von der Hand in die Probe. Genauigkeit ±1% vom Skalenendwert. Temperatur Limit: 50°C für geklebte Nadeln, 115°C für abnehmbare Nadeln.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)