Wichtige Dokumente
237515
Palladium auf Kohlenstoff
extent of labeling: 3 wt. % loading, matrix activated carbon support
Synonym(e):
Pd/C
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Kennzeichnungsgrad
3 wt. % loading
Matrix
activated carbon support
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Stille-Kupplung
- Hydrogenisierungsreaktionen
- Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung und Heck-Mizoroki-Reaktionen
- Deoxygenierung
- Oxidationsreaktionen
- Kupplungsreaktionen
- a catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas[1]
- a catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids[2]
- an anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)[3]
- a cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol[4]
- in the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen[5]
- a catalyst in Suzuki-Mayaura reaction[6]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?