Wichtige Dokumente
202916
Cadmiumiodid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cadmium diiodide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cadmium
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
787 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
388 °C (lit.)
Dichte
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.